GARD08
Gardner Colour Reference Standard
ASTM D 1544, D 6166 (ASTM colour 8)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
according to ASTM® D 1544
according to ASTM® D 6166
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
applicazioni
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Formato
mixture
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Produced and tested in accordance with ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation.
- Full Traceability to international standards
- Colour values in ASTM D 1544/D 6166 colour range
- Supplied in a 500-mL tamper-evident bottle
- 18-months shelf life
- Available with CoA and MSDS
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)