Documenti fondamentali
N1E-115
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
mouse nerve
Confezionamento
tube of 5 μg 88112303-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88112303-1VL
Modalità di accrescimento
Semi-adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Neuronal
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse neuroblastoma
Descrizione della linea cellulare
Adrenergic clone derived from the mouse neuroblastoma C1300 tumour.
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 ; 5% CO2; 37°C. Cells only attach loosely to the flask and can be detatched by gently tapping the flask. The cells can completely detatch during shipment. If this occu
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)