Documenti fondamentali
A9HT
88042804, mouse unknown/unspecified, Fibroblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica:
mouse unknown/unspecified
Modalità di accrescimento:
Adherent
Cariotipo:
Hyperdiploid
Morfologia:
Fibroblast
Prodotti:
Not specified
Recettori:
Not specified
Malattie correlate:
cancer
Nome del prodotto
A9HT, 88042804
Origine biologica
mouse unknown/unspecified
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Hyperdiploid
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
A9 tumour induced C3H mouse
Descrizione della linea cellulare
This cell line was selected by passaging A9 (Sigma Catalogue number. 85011426) through syngenic C3H or semi allogenic mice over a period of three months and uptake was considerably higher than A9, thus A9 high uptake or A9HT. Karyotype is similar to A9 but with a slightly reduced total number of chromosomes, with the modal number of 53. This line lacks inosinic acid pyrophosphorylase.
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)