CRI-D11
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat pancreas
Confezionamento
tube of 5 μg 88031604-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88031604-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Insulin and glucagon
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Rat NEDH islet tumour
Descrizione della linea cellulare
Established from a NEDH rat transplantable islet cell tumour. The cells secrete insulin and glucagon.
Applicazioni
Hormone studies
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 5% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Cultures form monolayers of elongate cells.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)