CRI-D2
88031605, rat pancreas, Epithelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
CRI-D2, 88031605
Origine biologica
rat pancreas
Confezionamento
tube of 5 μg 88031605-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88031605-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Insulin and glucagon
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Rat NEDH islet tumour
Descrizione della linea cellulare
Established from a NEDH rat transplantable islet cell tumour. The cells secrete insulin and glucagon.
Profilo DNA
Not specified
Terreno di coltura
DMEM + 2 mM Glutamine + 5-10% Fetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37 °C. Passage every 3-4 days.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)