Documenti fondamentali
MNNG/HOS (TE85, Clone F-5)
87070201, human bone, Epithelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
MNNG/HOS (TE85, Clone F-5), 87070201
Origine biologica
human bone
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Modal no. 70, 71; hypertriploid
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Caucasian osteosarcoma, chemically transformed
Descrizione della linea cellulare
A chemically transformed cell line (MNNG 0.01ug/ml) derived from an osteosarcoma of a 13 year female Caucasian. Grows to high saturation density and produces tumours in nude mice.
Applicazioni
Transformation and tumourigenicity studies
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 12
D13S317: 12
D16S539: 10,13
D5S818: 13
D7S820: 11,12
THO1: 6
TPOX: 8,11
vWA: 18
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)