Documenti fondamentali
RAB-9
87042203, rabbit skin, Fibroblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica:
rabbit skin
Modalità di accrescimento:
Adherent
Cariotipo:
Not specified
Morfologia:
Fibroblast
Prodotti:
Not specified
Recettori:
Not specified
Nome del prodotto
RAB-9, 87042203
Origine biologica
rabbit skin
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Rabbit New Zealand white adult skin fibroblast
Descrizione della linea cellulare
Established from a skin biopsy of a normal adult female New Zealand white rabbit. At least 40 population doublings expected at a split ratio of 1:3. Susceptible to BVDV.
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 i.e. seeding at 4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)