C-14090
Human Mesenchymal Stem Cells (hMSC)
Derived from bone marrow, 1 million cells per pellet
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human bone marrow
Confezionamento
pkg of 1,000,000 cells
Morfologia
(stromal)
applicazioni
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Origine della linea cellulare
Applicazioni
Qualità
Attenzione
Stato fisico
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Mesenchymal Stem Cells and Media were developed for the in vitro expansion and directed differentiation of mesenchymal stem cells (MSC) from bone marrow, the umbilical cord matrix (Wharton´s Jelly) and adipose tissue. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.
Protocolli
Mesenchymal Stem Cells and Media were developed for the in vitro expansion and directed differentiation of mesenchymal stem cells (MSC) from bone marrow, the umbilical cord matrix (Wharton´s Jelly) and adipose tissue. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.