Documenti fondamentali
CRFK (BVD Ag negative)
86093002, feline kidney, Epithelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica:
feline kidney
Modalità di accrescimento:
Adherent
Cariotipo:
Hypodiploid, modal no 36
Morfologia:
Epithelial
Prodotti:
Carcinoembryonic antigen (CEA)
Recettori:
Not specified
Nome del prodotto
CRFK (BVD Ag negative), 86093002
Origine biologica
feline kidney
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Hypodiploid, modal no 36
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Carcinoembryonic antigen (CEA)
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Cat kidney
Descrizione della linea cellulare
CRFK cells were isolated from the cortical portion of the kidneys of a 10-12 week old normal female domestic cat. CRFK are extensively used in feline virus research. Susceptible to herpesvirus and feline picornaviruses producing CPE. BVD Ag negative.
Applicazioni
Crandell feline kidney cells (CRFK) (BVD Ag negative) have been used in viral studies.
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:8 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)