HRT-18
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Origine biologica
human colon
Confezionamento
tube of 5 μg 86040306-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86040306-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 46
Morfologia
Epithelial-like
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human rectum adenocarcinoma
Descrizione della linea cellulare
Susceptible to bovine enteric coronaviruses. The four cell lines: DLD-1 (90102540), HCT-15 (91030712), HCT-8 (90032006) and HRT-18 (86040306) have been shown to have a common genetic origin see.
Applicazioni
Virus studies: bovine enteric coronaviruses
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 12
D13S317: 8,11
D16S539: 12,13
D5S818: 13
D7S820: 10,12
THO1: 7,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 18,19
CSF1PO: 12
D13S317: 8,11
D16S539: 12,13
D5S818: 13
D7S820: 10,12
THO1: 7,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 18,19
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 1-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)