SW 1463
90112713, human colon, Epithelial
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
SW 1463, 90112713
Origine biologica
human colon
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 46, hypertriploid
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Carcinoembryonic antigen (CEA)
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Caucasian rectum adenocarcinoma
Descrizione della linea cellulare
Established from a grade II mucous producing and grade III solid rectal adenocarcinoma from a 66 year old Caucasian female. The cells form brush borders and produce CEA.
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 12,13
D16S539: 11
D5S818: 13,14
D7S820: 9
THO1: 6,7
TPOX: 8,11
vWA: 16
CSF1PO: 11,12
D13S317: 12,13
D16S539: 11
D5S818: 13,14
D7S820: 9
THO1: 6,7
TPOX: 8,11
vWA: 16
Terreno di coltura
L15 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split subconfluent cultures 1:2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; Medium change after 4-5 days. 37°C. No CO2.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)