HT29-MTX-E12
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 12040401, human colon, Epithelial
Sinonimo/i:
HT-29-MTX-E12 Cells, HT29, HT29 Cells, HT29-MTX, HT29-MTX Cells, MTX-E12 Cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human colon
Confezionamento
tube of 5 μg 12040401-DNA-5UG
pkg of vial of cells 12040401-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Profilo DNA
Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11
D16S539: 11,12
D5S818: 11,12
D7S820: 10
THO1: 6
TPOX: 8,9
vWA: 17
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)