Key Documents
SCC209
Sigma-Aldrich
Linea cellulare di adenocarcinoma del colon umano Caco-2/TC-7
Sinonimo/i:
Linea cellulare di adenocarcinoma del colon umano Caco-2/TC-7
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.81
Confezionamento
pkg of >1X10⁶ vials
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Modalità di accrescimento
N/A
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
≤ − 140°C
Applicazioni
La linea cellulare di adenocarcinoma del colon umano Caco-2/TC-7 è stata isolata da un passaggio avanzato della linea cellulare Caco-2 e comprende una popolazione più omogenea di cellule che presentano le funzioni caratteristiche dei piccoli enterociti intestinali, inclusa l′organizzazione del bordo apicale con orletto a spazzola , la distribuzione della idrolasi sucrasi-isomaltasi (SI) associata, la presenza di giunzioni occludenti intercellulari più sviluppate e un tempo di differenziamento più breve (1).Riferimento:1. J. Cell Sci. 1994; 107(Pt 1): 213-225
• Ogni vial contiene ≥ 1X10⁶ cellule vitali.Le cellule sono risultate negative al test per la presenza di agenti infettivi eseguito con un pannello Human Essential CLEAR di Charles River Animal Diagnostic Services.• L′origine umana delle cellule così come la loro negatività a un′eventuale contaminazione con altre specie, quali ratto, topo, criceto cinese, criceto dorato e primate non umano (NHP), sono accertate tramite il pannello Contamination CLEAR di Charles River Animal Diagnostic Services.• Le cellule sono negative alla contaminazione da micoplasma.• Al fine di verificare l′identità della linea cellulare, ogni lotto è stato genotipizzato mediante l′analisi delle STR.
Caratteristiche e vantaggi
La linea cellulare di adenocarcinoma del colon umano Caco-2/TC-7 rappresenta un utile modello per gli studi di permeabilità e assorbimento intestinale dei farmaci.
Stoccaggio e stabilità
Conservare in azoto liquido. Dopo il primo scongelamento le cellule possono essere mantenute in coltura per almeno 10 passaggi senza alcuna compromissione significativa dell′espressione e della funzionalità dei marcatori cellulari.
Altre note
Questo prodotto è destinato al commercio e venduto esclusivamente ad istituzioni accademiche per scopi di ricerca accademica interna secondo i termini dell' "Academic Use Agreement", come descritto in dettaglio nella documentazione del prodotto.
Esclusione di responsabilità
SOLO PER SCOPI DI RICERCA. In Francia questo prodotto è regolamentato quando destinato a scopi scientifici, comprese le attività di importazione ed esportazione (articolo L 1211-1, paragrafo 2 del codice della sanità pubblica). L'acquirente (cioè l'utilizzatore finale) è tenuto a procurarsi l′autorizzazione all'importazione da parte del Ministero della Ricerca francese di cui all'articolo L1245-5-1 II del Codice della Sanità Pubblica. Ordinando questo prodotto, si conferma tacitamente di aver ottenuto l′autorizzazione all'importazione richiesta.
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3