Documenti fondamentali
IEC 18
88011801, rat intestine, Epithelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica:
rat intestine
Modalità di accrescimento:
Adherent
Cariotipo:
Not specified
Morfologia:
Epithelial
Prodotti:
Not specified
Recettori:
Not specified
Nome del prodotto
IEC 18, 88011801
Origine biologica
rat intestine
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Normal rat ileum
Descrizione della linea cellulare
Derived from normal epithelial cells of the rat ileum. Cells should undergo at least 20 population doublings. The line was established using the same techniques as for IEC6 (Sigma Catalogue number. 88071401). IEC 18 cells grow in small islands and do not reach confluency.
Applicazioni
Small bowel biology
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 5-10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)