Documenti fondamentali
EL4.BU.OU6
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
mouse blood
Confezionamento
tube of 5 μg 85121301-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85121301-1VL
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Lymphoblast
Prodotti
Interleukin 2 (IL-2), Interleukin 4 (IL-4), Thy-1.2
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse C57BL/6N ascites lymphoma lymphoblast
Descrizione della linea cellulare
Derivative of EL4.BU. Resistant to BUdR and ouabain and expresses Thy-1.2 Ag. Will die in HAT selective medium. A high producer of interleukin 2 and interleukin 4.
Applicazioni
Resistance and hormone studies
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 0.05mM 2-Mercaptoethanol (2ME) + 1.16g/l 1% L-Arginine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)