Documenti fondamentali
EL4.NOB-1
87020408, mouse blood, Lymphoblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
product name
EL4.NOB-1, 87020408
Origine biologica
mouse blood
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Lymphoblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Interleukin 1 (IL-1)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse C57BL/6N ascites lymphoma lymphoblast
Descrizione della linea cellulare
Derived from EL4.BU.OU6. The cells were selected for a high level of IL-1 receptors.
Applicazioni
Resistance and hormone studies
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.