Documenti fondamentali
T24/83
85061107, human bladder, Epithelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
T24/83, 85061107
Origine biologica
human bladder
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Hypodiploidy to hypopentaploidy
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human bladder carcinoma
Descrizione della linea cellulare
Derivative of the original T24 human bladder carcinoma cell line. Tumours are not produced in nude mice but tumour formation has been noted in hamster cheek pouches.
Terreno di coltura
McCoy′s 5a + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.