MRC-9
85020202, human lung (fetal), Fibroblast
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
MRC-9, 85020202
Origine biologica
human lung (fetal)
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 46, diploid
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Caucasian foetal lung
Descrizione della linea cellulare
Established from normal lung tissue of a 15 week old female Caucasian foetus. Like MRC-5 the line is susceptible to a wide range of viruses. At least 40 population doublings expected.
Applicazioni
Virus studies: rhinoviruses, production of viral vaccines
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 12
D13S317: 8,11
D16S539: 12
D5S818: 12,13
D7S820: 10,11
THO1: 6,8
TPOX: 11
vWA: 16,17
CSF1PO: 12
D13S317: 8,11
D16S539: 12
D5S818: 12,13
D7S820: 10,11
THO1: 6,8
TPOX: 11
vWA: 16,17
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)