Documenti fondamentali
A2H
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
hamster ovary
Confezionamento
tube of 5 μg 85011441-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85011441-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 22
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Hamster Chinese ovary
Descrizione della linea cellulare
Used for the induction and isolation of nutritionally deficient mutants. A reclone of ′Clone A′ established by Puck (the ′H′ denotes MRC Harwell). Useful for genetic studies due to the low chromosome number.
Applicazioni
Genetic studies
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)