BSC1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Origine biologica
African green monkey kidney
Confezionamento
tube of 5 μg 85011422-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85011422-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
60
Morfologia
Epithelial
Not specified
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Monkey African green kidney epithelial
Descrizione della linea cellulare
Continuous cell line which when infected with SV40 virus develops characteristic cytopathic effect.
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6, i.e., seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin trypsin/EDTA; 5% CO2; 37 °C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)