HF19
85011418, human lung, Fibroblast-like
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
HF19, 85011418
Origine biologica
human lung
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Fibroblast-like
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human foetal lung fibroblast
Descrizione della linea cellulare
HF19 has been established from a 14 week old female foetus. The cells are heterozygous for thymidine kinase and have been used for studies of radiation-induced DNA damage.
Applicazioni
DNA repair studies
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,13
D13S317: 9,13
D16S539: 13,14
D5S818: 11,12
D7S820: 11,12
THO1: 6,7
TPOX: 8,11
vWA: 14,18
CSF1PO: 10,13
D13S317: 9,13
D16S539: 13,14
D5S818: 11,12
D7S820: 11,12
THO1: 6,7
TPOX: 8,11
vWA: 14,18
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:10 i.e. seeding at 1-4x10,000 cells /cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)