BRIN-BG5
10033001, rat pancreas (islets), Epitheloid
Sinonimo/i:
BRIN
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
BRIN-BG5, 10033001
Origine biologica
rat pancreas (islets)
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Modal chromosome number 66 up to passage 50
Morfologia
Epitheloid
Prodotti
BRIN-BG5 is a stable, glucose-responsive insulin secreting beta cell line expressing insulin, glucokinase and IAPP as detected by immunocytochemistry. BRIN-BG5 cells express the GLUT2 glucose transporter.
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Esclusione di responsabilità
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)