BRIN-BD11
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 10033003, rat pancreas (islets), Epitheloid
Sinonimo/i:
BRIN
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat pancreas (islets)
Confezionamento
tube of 5 μg 10033003-DNA-5UG
pkg of vial of cells 10033003-1VL
Modalità di accrescimento
Not specified
Cariotipo
Modal chromosome number 58 over 50 passages
Morfologia
Epitheloid
Prodotti
BRIN-BD11 is a stable, glucose-responsive insulin secreting beta cell line expressing insulin, glucokinase and IAPP as detected by immunocytochemistry. BRIN-BD11 cells express the GLUT2 glucose transporter.
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Profilo DNA
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Esclusione di responsabilità
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)