C6-2-3
8062528, rat brain, fibroblastic
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
C6-2-3, 08062528
Origine biologica
rat brain
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
modal No varied with passage see reference
Morfologia
fibroblastic
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Rat glioma x rat glioma hybrid
Descrizione della linea cellulare
A pseudotetraploid call line generated by fusion of 8-bromodeoxyuridine-resistant mutant rat glioma cell line C6-BU-1 and the 6-thioguanine-resistant mutant rat glioma cell line C6-TG-1.
Applicazioni
electrophysiology
Terreno di coltura
DMEM + 2 mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) + HAT (0.1 mM hypoxanthine, 10 μM aminopterin and 16 μM thymidine) Cells can be cultured without HAT provided they were cultured in between in HT medium for 3-4 days
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.05% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)