CHP-134
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 6122002, human nerve (neuroblastoma), Neuronal
Sinonimo/i:
CHP134 Cells, Children′s Hospital of Philadelphia-134 Cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human nerve (neuroblastoma)
Confezionamento
tube of 5 μg 06122002-DNA-5UG
pkg of vial of cells 06122002-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Neuronal
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
metastasis
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Profilo DNA
CSF1PO: 9,13
D13S317: 8,11
D16S539: 11,13
D5S818: 11,12
D7S820: 9
THO1: 9,9.3
TPOX: 8
vWA: 18,19
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)