SK.N.SH Cell Line human
86012802, human nerve (bone marrow metastasis; Caucasian neuroblastoma), Epithelial
Sinonimo/i:
NSH Cells, SK-NSH Cells, SKNSH Cells
About This Item
Prodotti consigliati
product name
SK.N.SH Cell Line human, 86012802, from human nerve(bone marrow metastasis; Caucasian neuroblastoma)
Origine biologica
human nerve (bone marrow metastasis; Caucasian neuroblastoma)
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 46, modal no. 47
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
metastasis
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Profilo DNA
CSF1PO: 11
D13S317: 11
D16S539: 8,13
D5S818: 12
D7S820: 7,10
THO1: 7,10
TPOX: 8,11
vWA: 14,18
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Articoli
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.