Key Documents
1411H
6011805, human embryo, Not specified
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
product name
1411H, 06011805
Origine biologica
human embryo
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Not specified
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human yolk sac carcinoma
Descrizione della linea cellulare
A non seminomatous germ cell carcinoma derived cell line. A yolk sac carcinoma cell line derived from a testicular teratomacarcinoma. This cell line is tumourigenic in nude mice.
Terreno di coltura
DMEM (High Glucose) + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS). No sodium pyruvate.
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:5 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 10% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.