1301 Cell Line human
1051619, human blood, Lymphoblast
Sinonimo/i:
1301 Cells
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
1301 Cell Line human, 01051619, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 1051619, human blood, Lymphoblast, T-cell leukemia
Origine biologica
human blood
Confezionamento
tube of 5 μg 01051619-DNA-5UG
pkg of vial of cells 01051619-1VL
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Tetraploid
Morfologia
Lymphoblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.