C6106
Greiner cell scrapers
cell scraper 40 cm handle, 16 mm blade, sterile
Sinonimo/i:
cell lifter, cell lifters, cell scraper
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile
Caratteristiche
pivoted blade
Confezionamento
case of 100 (individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Greiner 541080
Larg. pala
1.6 cm
Lunghezza impugnatura
40 cm
Descrizione generale
Greiner cell scrapers are an ideal combination of a rigid polystyrene handle with a soft polyethylene scraping blade.
Material
Handle: Polystyrene
Blade: High Density Polyethylene
Color
Handle: Blue
Blade: White
Material
Handle: Polystyrene
Blade: High Density Polyethylene
Color
Handle: Blue
Blade: White
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)