C-39605
Renal Epithelial Cell Growth Medium 2
SupplementPack containing all media supplements as individual vials, 1 Pack for 500 ml
Sinonimo/i:
Recommended with C-26230
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 kit
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
To form a complete medium, it should be combined with the basal medium: C-26230
Applicazioni
Componenti
Qualità
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Mantenimento delle subcolture
Raccomandato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Primary human renal epithelial cells and low-serum growth medium from PromoCell are optimized for the in vitro cultivation of epithelial cells from the kidney. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.