C-26130
Renal Epithelial Cell Growth Medium 2
Kit including Basal Medium and SupplementPack, 500 ml
Sinonimo/i:
Epithelial Growth Medium, Medium for Renal Cells, Renal Cell Medium
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 500 ml
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
Qualità
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Mantenimento delle subcolture
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Contenuto correlato
Primary human renal epithelial cells and low-serum growth medium from PromoCell are optimized for the in vitro cultivation of epithelial cells from the kidney. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.