C-26505
Follicle Dermal Papilla Cell Growth Medium
Basal Medium, phenol red-free, 500 ml
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
aqueous solution
Confezionamento
pkg of 500 ml
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
Qualità
Stoccaggio e stabilità
Mantenimento delle subcolture
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Primary human follicle dermal papilla cells and optimized culture medium. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.