C-39425
Preadipocyte Growth Medium
SupplementMix containing all media supplements pre-mixed in one vial, 1 Mix for 500 ml
Sinonimo/i:
Recommended with C-27411
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
aqueous solution
Confezionamento
pkg of 1 vial
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
To form a complete medium, it should be combined with the basal medium: C-27411
Applicazioni
Componenti
Qualità
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Mantenimento delle subcolture
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Articoli
Primary human white preadipocytes and culture media for the expansion of undifferentiated preadipocytes, differentiation to adipocytes, and cultivation of mature adipocytes. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.