C3710
Ciliary Neurotrophic Factor human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
CNTF
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Ciliary Neurotrophic Factor human, CNTF, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
Potenza
≤325 ng/mL ED50 ((≥ 3.1 x 103 units/mg))
Qualità
endotoxin tested
PM
22.8 kDa
Confezionamento
pkg of 10 and 20 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤10 EU/μg
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CNTF(1270) , CNTF (1270)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3