C-14098
Human Mononuclear Cells (hMNC)
Isolated from peripheral blood, single donor, 1 million cells per pellet
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human peripheral blood
Confezionamento
pkg of 1,000,000 cells
Morfologia
(mononuclear)
applicazioni
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Origine della linea cellulare
Applicazioni
Qualità
Attenzione
Stato fisico
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Articoli
Mononuclear cells isolated from umbilical cord blood and adult peripheral blood and maintenance medium optimized for short term cultivation. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.
Protocolli
Mononuclear cells isolated from umbilical cord blood and adult peripheral blood and maintenance medium optimized for short term cultivation. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.