BR29210
BRAND® soaking jar
for pipette length 460 mm
Sinonimo/i:
Pipette Rinsing Systems, Pipettes, Soaking jar
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Prodotti consigliati
Materiali
high-density polyethylene
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 29210
Diam. int. × alt.
150 mm × 510 mm
Capacità
10 L
Categorie correlate
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR29210-1EA | 4061831855555 |