C1116
Anti-Chloride Channel CLC-5 (Clcn5) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-CLC5, Anti-CLCK2, Anti-ClC-5, Anti-DENT1, Anti-DENTS, Anti-NPHL1, Anti-NPHL2, Anti-XLRH, Anti-XRN
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
western blot: 1:200 using rat kidney membranes
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CLCN5(1184)
mouse ... Clcn5(12728)
rat ... Clcn5(25749)
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?