C0868
Chromeceptin
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
2-Amino-3-cyano-7-dimethylamino-4-(3-trifluoromethylphenyl)-4H-chromene, 94G6
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Colore
yellow to brown
Solubilità
H2O: <2 mg/mL
DMSO: >20 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CN(C)c1ccc2C(c3cccc(c3)C(F)(F)F)C(C#N)=C(N)Oc2c1
InChI
1S/C19H16F3N3O/c1-25(2)13-6-7-14-16(9-13)26-18(24)15(10-23)17(14)11-4-3-5-12(8-11)19(20,21)22/h3-9,17H,24H2,1-2H3
GVINXTXGDDSXFQ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
We offers many products related to InsR for your research needs.