C0755
Conalbumin from chicken egg white
Substantially iron-free
Sinonimo/i:
Ovotransferrin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
chicken egg white
Saggio
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Stato
powder
tecniche
protein quantification: suitable
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
chicken ... TF(396241)
Descrizione generale
Applicazioni
- as ovotransferrin standard in 96?well microplate assay to investigate on ovotransferrin-like activity in the plasma of wild birds
- to examine its effects on osteoclastogenesis
- to study its partitioning in aqueous two-phase systems
Azioni biochim/fisiol
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.