BUA462-EP
Buckets for Eppendorf® A-4-62 Rotor
aerosol-tight capable, capacity 250 mL, pack of 4
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
aerosol-tight capable
Confezionamento
pack of 4
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022638084 (NA)
Eppendorf® 5810716004 (EU)
tecniche
centrifugation: suitable
Capacità
250 mL
Compatibilità
for use with Rotor A-4-62
Caratteristiche e vantaggi
- Rectangular buckets have a maximum speed of 3,220 × g (4,000 rpm)
- Compatible with A-4-62 swing bucket rotor for 5810/5810R centrifuge
- Autoclavable at 121 °C for 20 min
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)