Documenti fondamentali
BMSIPD9600BD5
Sigma-Aldrich
Ball Dropper to Fill 96 BeadBlaster 96 Well Plate
diam. 5 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NA.82
Materiali
acrylic
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific IPD9600-BD5
Diametro
5 mm
Descrizione generale
This ball dropper is used to easily fill 96 well plates with 1 bead per well.
Applicazioni
Homogenization/milling/grinding of samples
Note legali
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)