Documenti fondamentali
BMSIPD960050T
Sigma-Aldrich
BeadBlaster 96 Adapter
to hold, 4 x 15-50ml Tubes, stainless steel
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
to hold 4 x 15-50ml Tubes
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific IPD9600-50T
Descrizione generale
Adapter for 4x15ml and 50ml tubes for BeadBlaster 96.
Applicazioni
Homogenization/milling/grinding of samples
Note legali
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)