B8895
Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Biotin antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
tecniche
direct ELISA: 1:200,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:800
western blot: 1:400,000-1:800,000 using using an assay detecting actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg per well)
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Anti-Rabbit IgG (whole molecule)-Biotin antibody reacts with rabbit serum and rabbit IgG. The product does not cross-react with human IgG.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- Immunofluorescence
- Immunohistochemistry
- Western blot
- Direct enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
WGK 1