B2311
5-(2-Benzothiazolyl)-3-ethyl-2-[2-(methylphenylamino)ethenyl]-1-phenyl-1H-benzimidazolium iodide
≥98% (HPLC)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
yellow to orange
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[I-].CC[n+]1c(\C=C\N(C)c2ccccc2)n(-c3ccccc3)c4ccc(cc14)-c5nc6ccccc6s5
InChI
1S/C31H27N4S.HI/c1-3-34-28-22-23(31-32-26-16-10-11-17-29(26)36-31)18-19-27(28)35(25-14-8-5-9-15-25)30(34)20-21-33(2)24-12-6-4-7-13-24;/h4-22H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
NAYRELMNTQSBIN-UHFFFAOYSA-M
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articoli
Sigma-Aldrich presents an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.
Protocolli
Sigma-Aldrich offers many products related to PKB/Akt for your research needs.