Documenti fondamentali
731935
Sigma-Aldrich
7-Deazahypoxanthine
97%
Sinonimo/i:
3,7-Dihydro-4H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
345-350 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1NC=Nc2[nH]ccc12
InChI
1S/C6H5N3O/c10-6-4-1-2-7-5(4)8-3-9-6/h1-3H,(H2,7,8,9,10)
FBMZEITWVNHWJW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)