B1310
Anti-BACH1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-BRCA1-associated C-terminal helicase 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~150 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using RIPA extract (0.5 mg) of human HeLa cells
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using human MCF-7 cells
microarray: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of MCF-7 human breast carcinoma cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BRIP1(83990)
mouse ... Brip1(237911)
rat ... Brip1(360588)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- western blotting