Documenti fondamentali
17095
Sigma-Aldrich
Wang resin
extent of labeling: 1.0 mmol/g loading
Sinonimo/i:
p-Alkoxy-benzyl alcohol polymer-bound, p-Alkoxybenzyl alcohol resin, [4-(Hydroxymethyl)phenoxymethyl]polystyrene
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
1.0 mmol/g loading
Matrice
crosslinked with 1% DVB
Dimensione particelle
75-100 mesh
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
alcohol
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Resins for the Fmoc-/tBu-Synthesis of Peptide Acids