Documenti fondamentali
82938
Sigma-Aldrich
H-Leu-2-ClTrt resin
extent of labeling: ~1.1 mmol/g loading
Sinonimo/i:
L-Leucine 2-chlorotrityl ester polymer-bound
About This Item
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Stato
crystals
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
~1.1 mmol/g loading
Dimensione particelle
75-150 μm
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
2-Chlorotrityl Resins Preloaded with N-α-Fmoc-Protected Amino Acids