B0189
Casticin
from Vitex trifolia, ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Casticine, Quercetagetin 3,6,7,4′-tetramethyl ether, Vitexicarpin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Vitex trifolia
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Solubilità
ethanol: 1 mg/mL, clear, colorless to light yellow
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C19H18O8/c1-23-11-6-5-9(7-10(11)20)17-19(26-4)16(22)14-12(27-17)8-13(24-2)18(25-3)15(14)21/h5-8,20-21H,1-4H3
PJQLSMYMOKWUJG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)