AXYT350CR
Pipette tips
racked, size 300 μL, clear, pkg of 5x960tips/cs
Sinonimo/i:
pipet tips
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Prodotti consigliati
Materiali
clear
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc T-350-C-R
Corning
Confezionamento
pkg of 5x960tips/cs
Misura
300 μL
Volume
300 μL
Colore
clear
Categorie correlate
Altre note
Browse all pipette tips
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
AXYT350CR |